주요 문서
AMBH2D6FE2B9
Ambeed, Inc.
1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.63
MDL number:
Iupac Name
1-(5-chloro-1H-indol-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-6(13)9-5-12-10-3-2-7(11)4-8(9)10/h2-5,12H,1H3
InChI key
LEUBXJIHEAWOHZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51843-24-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)