Iupac Name
(5-amino-1H-pyrazol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H7N3O2/c6-4-1-3(7-8-4)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,9,10)(H3,6,7,8)
InChI key
WROZCSTUPGWSLS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/174891-10-2.html
Synonym
2-(3-Amino-1H-pyrazol-5-yl)acetic acid
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.