주요 문서
AMBH2D6FDECC
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-iodobenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
325.93
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-4-iodobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5BrINO/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)
InChI key
ORXZIYFNBWBQCP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261516-26-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)