주요 문서
AMBH2D6FDE26
Ambeed, Inc.
2-(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
299.04
MDL number:
Iupac Name
[4-bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O3/c10-6-2-1-5(3-8(14)15)7(4-6)16-9(11,12)13/h1-2,4H,3H2,(H,14,15)
InChI key
LZCJHGIGLFQEDX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/509142-74-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)