주요 문서
AMBH2D6FDD4C
Ambeed, Inc.
2-(tert-Butylthio)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.3
MDL number:
Iupac Name
2-(tert-butylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H15NS/c1-10(2,3)12-9-7-5-4-6-8(9)11/h4-7H,11H2,1-3H3
InChI key
CDGJIZYNUMYKJN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51942-41-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)