주요 문서
AMBH2D6FDD0F
Ambeed, Inc.
6-Chloro-5-iodopyrimidin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.45
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-5-iodo-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C4H3ClIN3/c5-3-2(6)4(7)9-1-8-3/h1H,(H2,7,8,9)
InChI key
ICVYKJSDWGGRNE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/353272-15-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/353272-15-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)