주요 문서
AMBH2D6FDC8F
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.11
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5FO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-4,10H
InChI key
FZIBGCDUHZBOLA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38226-10-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)