주요 문서
AMBH2D6FDAE4
Ambeed, Inc.
4-Chloro-7-methyl-1H-indazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.61
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-7-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-5-2-3-7(9)6-4-10-11-8(5)6/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
KKQGRCQZEJUHAJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1427430-82-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)