주요 문서
AMBH2D6FDACE
Ambeed, Inc.
DL-Propargylglycine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.58
MDL number:
Iupac Name
2-amino-4-pentynoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7NO2.ClH/c1-2-3-4(6)5(7)8;/h1,4H,3,6H2,(H,7,8);1H
InChI key
UAMBUICGODABQY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16900-57-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/16900-57-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)