주요 문서
AMBH2D6FD9EB
Ambeed, Inc.
2-(Trimethylsilyl)thiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.31
MDL number:
Iupac Name
2-(trimethylsilyl)-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C6H11NSSi/c1-9(2,3)6-7-4-5-8-6/h4-5H,1-3H3
InChI key
VJCHUDDPWPQOLH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/79265-30-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)