주요 문서
AMBH2D6FD9E0
Ambeed, Inc.
Ketorolac
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.27
MDL number:
Iupac Name
5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[1,2-a]pyrrole-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19)
InChI key
OZWKMVRBQXNZKK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74103-06-3.html
Synonym
5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)