주요 문서
AMBH2D6FD9DF
Ambeed, Inc.
Omeprazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
345.42
MDL number:
Iupac Name
6-methoxy-2-((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl)-1H-benzo[d]imidazole
Inchi Code
1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
InChI key
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73590-58-6.html
Synonym
Omeprazole
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/73590-58-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)