주요 문서
AMBH2D6FD894
Ambeed, Inc.
7-Bromoquinazoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.05
MDL number:
Iupac Name
7-bromoquinazoline
Inchi Code
1S/C8H5BrN2/c9-7-2-1-6-4-10-5-11-8(6)3-7/h1-5H
InChI key
KMVULHBAEVRKCP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89892-22-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)