주요 문서
AMBH2D6FD888
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloro-4-methylbenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.04
MDL number:
Iupac Name
2,6-dichloro-4-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O/c1-5-2-7(9)6(4-11)8(10)3-5/h2-4H,1H3
InChI key
AACXQAPPAREFQR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116070-31-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)