주요 문서
AMBH2D6FD813
Ambeed, Inc.
Pyrazin-2-ylmethanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
109.13
MDL number:
Iupac Name
2-pyrazinylmethanamine
Inchi Code
1S/C5H7N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H,3,6H2
InChI key
HQIBSDCOMQYSPF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20010-99-5.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)