주요 문서
AMBH2D6FD740
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (3-(methylamino)propyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.27
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-(methylamino)propylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H20N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-6-10-4/h10H,5-7H2,1-4H3,(H,11,12)
InChI key
YIMSPDZAVBIXRT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/442514-22-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)