주요 문서
AMBH2D6FD730
Ambeed, Inc.
3-N-Boc-Amino-epsilon-caprolactam
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.29
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2-oxoazepan-4-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H20N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-5-4-6-12-9(14)7-8/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)(H,13,15)
InChI key
OSAXWHKEQRUBFV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179686-45-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)