주요 문서
AMBH2D6FD49E
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.19
MDL number:
Iupac Name
5-methoxy-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c1-6-3-7-4-9(12-2)10-5-8(7)11-6/h3-5,11H,1-2H3
InChI key
ULQSXFDNFIPXLS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1097839-70-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)