주요 문서
AMBH2D6FCB8A
Ambeed, Inc.
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.18
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-1H-benzimidazol-5-amine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-11-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-5H,9H2,1H3
InChI key
IWBGBYZGEQUDBT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10394-38-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)