주요 문서
AMBH2D6FCB84
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-chloroisoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.5
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-4-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrClN/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)8(11)5-12-9/h1-5H
InChI key
DWURDEVVUPUUPU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/925890-48-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)