주요 문서
AMBH2D6FCADC
Ambeed, Inc.
Benzyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.28
MDL number:
Iupac Name
benzyl 3-hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H17NO3/c15-12-7-4-8-14(9-12)13(16)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,15H,4,7-10H2
InChI key
NDGWBAFATMSBHZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/95798-22-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)