주요 문서
AMBH2D6FCABB
Ambeed, Inc.
5-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.1
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10ClN.ClH/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9;/h1,4-5,11H,2-3,6H2;1H
InChI key
YRIWQHKPWUZNDX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90562-33-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)