주요 문서
AMBH2D6FCA66
Ambeed, Inc.
Oxetane-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
102.09
MDL number:
Iupac Name
2-oxetanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C4H6O3/c5-4(6)3-1-2-7-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)
InChI key
ZKCXAZCRQJSFTQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/864373-47-7.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)