주요 문서
AMBH2D6FC7D3
Ambeed, Inc.
2-Amino-1-isopropylbenzimidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.23
MDL number:
Iupac Name
1-isopropyl-1H-benzimidazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C10H13N3/c1-7(2)13-9-6-4-3-5-8(9)12-10(13)11/h3-7H,1-2H3,(H2,11,12)
InChI key
UDJSHISPNDRJNE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90871-47-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)