주요 문서
AMBH2D6FBF6F
Ambeed, Inc.
3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
274.06
MDL number:
Iupac Name
3-iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7IN2O/c1-12-6-2-3-10-7-5(9)4-11-8(6)7/h2-4,11H,1H3
InChI key
FXBWVCFNVDMWGE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190318-85-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)