주요 문서
AMBH2D6FBF2E
Ambeed, Inc.
3-((Dimethylamino)methyl)-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.24
MDL number:
Iupac Name
3-[(dimethylamino)methyl]-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-12(2)6-9-4-8(7-13)5-10(15-3)11(9)14/h4-5,7,14H,6H2,1-3H3
InChI key
VKEQLWUOIPAOPW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/87743-10-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)