주요 문서
AMBH2D6FBEA1
Ambeed, Inc.
4-Cyano-1H-indole-6-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.17
MDL number:
Iupac Name
4-cyano-1H-indole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6N2O2/c11-5-7-3-6(10(13)14)4-9-8(7)1-2-12-9/h1-4,12H,(H,13,14)
InChI key
UEYYLWAXGUNAKY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1427502-44-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)