주요 문서
AMBH2D6FBE1D
Ambeed, Inc.
1,3,5-Triiodobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
455.8
MDL number:
Iupac Name
1,3,5-triiodobenzene
Inchi Code
1S/C6H3I3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChI key
WXLJJIHGDBUBJM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/626-44-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)