주요 문서
AMBH2D6FBE12
Ambeed, Inc.
4-Methoxyfuro[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.15
MDL number:
Iupac Name
4-methoxyfuro[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O4/c1-13-7-6-4(9-3-10-7)2-5(14-6)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI key
BFINEDABYOVUMR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1431412-19-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)