주요 문서
AMBH2D6FBD9C
Ambeed, Inc.
1-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.14
MDL number:
Iupac Name
1-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H6F4O/c1-5(14)6-2-3-8(10)7(4-6)9(11,12)13/h2-4H,1H3
InChI key
SYFHRXQPXHETEF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/208173-24-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)