주요 문서
AMBH2D6FBCB1
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.45
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrClFO2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
DKMRNJAOJFCMPT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1321613-01-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)