주요 문서
AMBH2D6FBC77
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroanisole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.47
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrClFO/c1-11-7-2-4(8)6(10)3-5(7)9/h2-3H,1H3
InChI key
KHRHCBZTZQFNDK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/146447-18-9.html
Synonym
1-bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methoxybenzene
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/146447-18-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)