주요 문서
AMBH2D6FBC53
Ambeed, Inc.
4-Bromoquinolin-8-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.06
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-7-4-5-11-9-6(7)2-1-3-8(9)12/h1-5,12H
InChI key
CNBUFEUMIIGYIU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139399-63-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)