주요 문서
AMBH2D6FBC4F
Ambeed, Inc.
Pyrazine-2-carboximidamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.59
MDL number:
Iupac Name
pyrazine-2-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6N4.ClH/c6-5(7)4-3-8-1-2-9-4;/h1-3H,(H3,6,7);1H
InChI key
FCVKLVNLBIBCCU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138588-41-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)