주요 문서
AMBH2D6FB2DA
Ambeed, Inc.
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.13
MDL number:
Iupac Name
3-(trifluoroacetyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H5F3O3/c10-9(11,12)7(13)5-2-1-3-6(4-5)8(14)15/h1-4H,(H,14,15)
InChI key
UQADNFKCBLPCTM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/213598-05-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/213598-05-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)