주요 문서
AMBH2D6FB28B
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(trifluoromethyl)-1H-indole-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.19
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-(trifluoromethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H8F3NO2/c1-17-10(16)9-5-6-7(11(12,13)14)3-2-4-8(6)15-9/h2-5,15H,1H3
InChI key
HEEQKKQXILYZNF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1098340-27-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)