주요 문서
AMBH2D6FB242
Ambeed, Inc.
2,2-Difluoro-4-iodobenzo[d][1,3]dioxole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
284
MDL number:
Iupac Name
2,2-difluoro-4-iodo-1,3-benzodioxole
Inchi Code
1S/C7H3F2IO2/c8-7(9)11-5-3-1-2-4(10)6(5)12-7/h1-3H
InChI key
JICIGSFWYAPNSD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/531508-54-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)