주요 문서
AMBH2D6FB1FA
Ambeed, Inc.
Amino-PEG3-C2-acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.25
MDL number:
Iupac Name
3-{2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethoxy}propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H19NO5/c10-2-4-14-6-8-15-7-5-13-3-1-9(11)12/h1-8,10H2,(H,11,12)
InChI key
XUQZKSCQPMNDEY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to yellow to brown solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/784105-33-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)