주요 문서
AMBH2D6FB1F6
Ambeed, Inc.
(5-Fluoropyrimidin-2-yl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.58
MDL number:
Iupac Name
(5-fluoro-2-pyrimidinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6FN3.ClH/c6-4-2-8-5(1-7)9-3-4;/h2-3H,1,7H2;1H
InChI key
VICRVBJGXJEXSN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1314394-77-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)