주요 문서
AMBH2D6FB1F3
Ambeed, Inc.
2-Chloro-3-methoxyaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.6
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-3-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
ZWPVZYDSURGWSY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-brown to black liquid or low melting solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/113206-03-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)