주요 문서
AMBH2D6FB1E5
Ambeed, Inc.
1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
145.63
MDL number:
Iupac Name
1-(2-propynyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N.ClH/c1-2-5-8-6-3-4-7-8;/h1H,3-7H2;1H
InChI key
WSIVWIVCDCGFAY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89775-13-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)