주요 문서
AMBH2D6FB168
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1H-indazol-5-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.03
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-1H-indazol-5-ol
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O/c8-5-2-6-4(1-7(5)11)3-9-10-6/h1-3,11H,(H,9,10)
InChI key
ZKVBYEQUNGMVQI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1206800-18-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)