Iupac Name
2-((benzyloxy)methyl)propane-1,3-diol
Inchi Code
1S/C11H16O3/c12-6-11(7-13)9-14-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-13H,6-9H2
InChI key
UMRWMXZIGBWCQD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117087-18-0.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.