주요 문서
AMBH2D6FB0E6
Ambeed, Inc.
4-Chloropicolinamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.57
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O/c7-4-1-2-9-5(3-4)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10)
InChI key
XIHHOUUTBZSYJH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/99586-65-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/99586-65-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)