주요 문서
AMBH2D6FB0A8
Ambeed, Inc.
1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.04
MDL number:
Iupac Name
1-(4-bromo-2,6-difluorophenyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H7BrF2O/c1-4(12)8-6(10)2-5(9)3-7(8)11/h2-4,12H,1H3
InChI key
UTNQRIXFILAHIG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214900-62-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)