주요 문서
AMBH2D6FB062
Ambeed, Inc.
4-Chloro-N-methoxy-N-methylbutanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.62
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-N-methoxy-N-methylbutanamide
Inchi Code
1S/C6H12ClNO2/c1-8(10-2)6(9)4-3-5-7/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OTYOBNBVRQAUCH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64214-66-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)