주요 문서
AMBH2D6FB056
Ambeed, Inc.
sec-Butyl 4-methylbenzenesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.31
MDL number:
Iupac Name
sec-butyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C11H16O3S/c1-4-10(3)14-15(12,13)11-7-5-9(2)6-8-11/h5-8,10H,4H2,1-3H3
InChI key
AYHWQTQILBGWRN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/715-11-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)