주요 문서
AMBH2D6FA6FC
Ambeed, Inc.
2-Bromothiazole-5-methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.05
MDL number:
Iupac Name
(2-bromo-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C4H4BrNOS/c5-4-6-1-3(2-7)8-4/h1,7H,2H2
InChI key
DWNJWSPPORNJGV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/687636-93-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)