주요 문서
AMBH2D6FA6F1
Ambeed, Inc.
2-(3,5-Dimethyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.16
MDL number:
Iupac Name
(3,5-dimethyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c1-4-7-5(2)9(8-4)3-6(10)11/h3H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
HUUAJCXSNXEPAE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/684249-99-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)