주요 문서
AMBH2D6FA6E9
Ambeed, Inc.
3-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.16
MDL number:
Iupac Name
3-fluoroquinoline-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6FNO2/c11-6-4-8-7(10(13)14)2-1-3-9(8)12-5-6/h1-5H,(H,13,14)
InChI key
LEHPFWYDCWXBSI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1824050-94-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)